Voltar
Cone & Plate Viscosity Standard
Products
Fabricante
Formato
Aplicação
Tipo de material de referência
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
2162/22
Cone & Plate Viscosity Standard,
certified reference material, 28.97 mPa.s (25.00°C)
Expandir
Ver preços
2162/9
Cone & Plate Viscosity Standard,
certified reference material, 391.0 mPa.s (25.00°C)