Voltar
Cloud Point Standard
Número CE:
269-822-7
Products
Fabricante
Agência
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Tipo de material de referência
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CRMUCPGO
Cloud Point Standard,
IP 219; ASTM D 2500 / ISO 3015 (-5.8°C)