Voltar
Cartap hydrochloride
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
7
H
15
N
3
O
2
S
2
· HCl
Número CAS:
15263-52-2
Peso molecular:
273.80
Número CE:
239-309-2
Products
Categoria de produto
pesticides (2)
Marca
Supelco (2)
Peso da fórmula
Fabricante
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Tipo de material de referência
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CRM45995
Cartap hydrochloride,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Expandir
Ver preços
45995
Cartap hydrochloride,
PESTANAL
®
, analytical standard