Voltar
Carboxen
®
569 Thermal Desorption Tube
Products
Categoria de produto
tubes (1)
Marca
Supelco (1)
Sustentabilidade
Recurso
Nível de qualidade
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
29534-U
Carboxen
®
569 Thermal Desorption Tube,
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea