Voltar
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
Número CE:
231-545-4
Products
Marca
Supelco (2)
Agência
Composição química
Volume (mL)
Nível de qualidade
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
54279-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
Expandir
Ver preços
54278-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea