Merck
Aquivion® D79-25BS liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
Aquivion® D79-25BS
Aquivion® D79-25BS liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
Sinônimo(s):
Aquivion® SO3H-form
Fórmula linear:
(C4HF7O4S .C2F4)x
Products
Marca
Sustentabilidade
Recurso
Composição química
Nível de qualidade