Voltar
Ace lower distribution head with shut-off valve for condenser "CR" assembly
Sinônimo(s):
Ace lower distribution head with shut-off valve for condenser "CR" assembly
Products
Fabricante
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z682306
Ace lower distribution head with shut-off valve for condenser "CR" assembly,
glass, fits Büchi
®
models R-200/R-205 and R-114/R-144
Expandir
Ver preços
Selecione até 4 produtos para comparar
Comparar
Excluir tudo
Português - PT
English - EN
Saber mais