Merck
Página inicialProdutosFiltraçãoFiltração laboratorial
Filtração laboratorial
Millipore cut disc filter
Membranas de filtração para laboratório Millipore®
As membranas Millipore® respaldam a filtração em laboratório no setor acadêmico, farmacêutico e industrial desde a década de 1950. Oferecemos diversas composições químicas de membrana, incluindo ésteres mistos de celulose MF-Millipore®, PVDF Durapore® e polietersulfona Millipore Express® PLUS, além de PTFE hidrofílico e hidrofóbico.
glass-vacuum-filter-holders-mcp.jpg
Suportes de filtro para laboratório
Uma ampla gama de suportes de filtro de vidro, aço inoxidável e plástico para uso com filtros de membrana de disco cortado para filtração de líquidos e gases, inclusive suportes para filtros de seringa, armações para filtros em linha e suportes de filtro para filtração a vácuo e sob pressão.
whatman-puradisc-syringe-filters.jpg
Filtros de seringa
Filtros de seringa estéreis e não estéreis de alto desempenho, oferecidos em diversos materiais de membrana e tamanhos de poro, adequados para preparo de amostras para HPLC, UHPLC, cromatografia iônica, testes de dissolução e outras análises.
Whatman® filter papers
Papel-filtro
Papéis-filtro Whatman® para análise qualitativa e quantitativa.
cellulose-nitrate-membrane-filter.jpg
Membranas de filtração para laboratório
Membranas de filtração para filtrar solventes orgânicos e soluções aquosas para HPLC e outros métodos analíticos, e para uso no preparo de amostras, clarificação, remoção de particulados, amostragem, esterilização por filtração e técnicas de separação e retentado.
vivaspin-mcp.jpg
Filtros de centrífuga
Dispositivos de filtração para concentração e preparo de amostras biológicas e ambientais para processamento a jusante (downstream).
vacuum-filtration-systems.jpg
Filtros a vácuo
Unidades de filtração a vácuo para frascos e sistemas para filtração de rotina de tampões, solventes e meios de cultura, filtros sem seringa para preparo de amostras para HPLC e UHPLC, funis de filtração sob pressão para secagem de solutos e compostos, bem como funis de filtração analítica para testes microbiológicos.