Merck
Página inicialSoftware Spectroquant® Prove Connect to LIMS
Software Spectroquant® Prove Connect to LIMS
serviços
Integre o seu fotômetro Prove ao sistema do seu laboratório
Automatize e simplifique o controle de qualidade de dados ou a transferência de dados de experimentos para o sistema eletrônico do seu laboratório com o software Spectroquant® Prove Connect to LIMS.
  • Permite uma conexão fácil dos dados gerados pelo seu espectrofotômetro Prove com o seu LIMS (sistema de gestão de informações laboratoriais) ou ELN (livro de anotações eletrônicas para laboratórios), necessitando apenas de uma conexão via LAN.
  • Oferece integração flexível com outros sistemas, como ELNs (livros de anotações eletrônicas para laboratórios).
Compre a sua licença ilimitada do Spectroquant®Prove Connect to LIMS ou obtenha uma licença de teste gratuita
Nossa série de espectrofotômetros Spectroquant® Prove oferece análises fáceis de água potável, água residual e água de processos, com mais de 200 kits de teste Spectroquant® pré-programados para a sua aplicação específica.
As soluções digitais do portfólio Supelco® podem simplificar o seu fluxo diário de trabalho analítico e manter a fidelidade dos seus dados, ao mesmo tempo em que economizam o seu tempo para as tarefas importantes.
Solicitar licença de teste
Faça login em sua conta para obter uma chave de licença.
Login
Comece a usar
Instruções para download e instalação:
  1. Obtenha uma chave de licença**.
  2. Baixe gratuitamente o software e o manual do Spectroquant® Prove Connect to LIMS.
    Software: Software Spectroquant® Prove Connect to LIMS Versão 2.0
    Manual: Spectroquant® Prove Connect to LIMS
  3. Instale o software conforme descrito abaixo:
  • Instale o software descomprimindo o arquivo e abrindo o arquivo executável (*.exe).
  • Ao iniciar o software pela primeira vez, insira a sua chave de licença quando solicitado.
  • Siga as instruções no manual para concluir a instalação usando a sua infraestrutura de TI local.
** Tenha em mãos o(s) número(s) de série do(s) seu(s) espectrofotômetro(s) Spectroquant® Prove.
*** Licença de teste válida por xxx
Compatibilidade
O software aceita os formatos de dados CSV e XML e é compatível com os seguintes fotômetros:
Spectroquant® Prove 100
Spectroquant® Prove 300
Spectroquant® Prove 600
Requisitos do computador*:
  • Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 ou Windows 10
  • 1 GB de espaço livre em disco
  • 4 GB de RAM
  • Conexão com rede (LAN)
*Outras configurações podem funcionar, mas não têm suporte da Merck