Key Documents
V900893
Sigma-Aldrich
Colagenase
Type IV, Vetec, reagent grade, powder, ≥160 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
fonte biológica
Clostridium histolyticum
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
forma
powder
atividade específica
≥160 CDU/mg solid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Collagenase from Clostridium histolyticum is a collagenolytic enzyme. It interacts with collagen-like substances and is responsible for the degradation of collagen into small peptides.
Aplicação
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type IV has low tryptic activity. It is suitable for the digestion of islet cells from the pancreas.
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
Qualidade
Also contains clostripain, neutral protease, and tryptic activities.
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1