1672210
USP
Topiramate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
topiramate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
chave InChI
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Topiramate
- Topiramate Tablets
- Topiramate Capsules
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)