1667359
USP
Tiletamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone hydrochloride, NSC 167740
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tiletamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)C2(CCCCC2=O)NCC.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H
chave InChI
ZUYKJZQOPXDNOK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Tiletamine and Zolazepam for Injection
- Tiletamine Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)