1234668
USP
Eleutheroside B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(E)-4-[-3-Hydroxy-1-propenyl]-2,6-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside, Ilexanthin A, Ligustrin, Lilacin, Magnolenin, Methoxyconiferine, Sinapyl alcohol 4-O-glucoside, Syringin, Syringoside
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
eleutheroside
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
chave InChI
QJVXKWHHAMZTBY-GCPOEHJPSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Eleuthero Root and Rhizome
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract Capsules
- Eleuthero Root and Rhizome Dry Extract Tablets
- Eleuthero Root and Rhizome Powder
- Eleuthero Root and Rhizome Powder Capsules
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)