821488
TSKgel® SuperMultiporeHZ-M (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® SuperMultiporeHZ-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 21488
Parâmetros
0.4 mL/min flow rate
24 bar max. pressure
60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)