24833-U
Capillary Column Nut (fits Agilent injectors and non-MS detectors), hexagonal wrenchtight version
pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 2 ea
Categorias relacionadas
Descrição geral
These stainless steel column nuts are replacements for damaged or misplaced original Agilent nuts. Use with short ferrules. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)