Documentos Principais
V3254
Supelco
Vitamin B12-Agarose
saline suspension
Sinônimo(s):
Cyanocobalamin-Agarose
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.21
Formulário
saline suspension
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
≥0.3 mg per mL
Matriz
4% beaded agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
carboxyl
espaçador de matriz
8 atoms
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)