Documentos Principais
SRP0586
Sigma-Aldrich
Monkey CD46-C, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
membrane co-factor protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
32.8 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Monkey ... CD46(17221)
Descrição geral
Cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) CD46C, also known as membrane co-factor protein, a.a. 35 - 285 and 301 - 328 with C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 35.1 kDa (precursor), 32.8 kDa (mature). Note: this protein is expressed with a 34 amino acid signal sequence that is cleaved after secretion and is heavily glycosylated, resulting in a protein that runs at a higher apparent MW.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)