Documentos Principais
SML3181
Sigma-Aldrich
7,8-Dimethoxyperphenazine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-(3-((3-chlorophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)amino)propyl)piperazin-1-yl)ethan-1-ol, 4-[3-[8-Chloro-2,3-dimethoxy-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H30ClN3O3S
Peso molecular:
464.02
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C2C(N(CCCN3CCN(CCO)CC3)C(C=C(C(OC)=C4)OC)=C4S2)=C1
chave InChI
GKWVWOUUPIERSK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
7,8-Dimethoxyperphenazine is a cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of different UHM domains including SPF45, PUF60 and U2AF. 7,8-Dimethoxyperphenazine inhibits early spliceosome assembly on pre-mRNA substrates in vitro.
cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of UHM domains
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)