Key Documents
SML1394
Sigma-Aldrich
Olmesartan
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid, Olmesartan acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H26N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
446.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C)(C)C1=C(C(O)=O)N(CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2)C(CCC)=N1
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
chave InChI
VTRAEEWXHOVJFV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AGTR1(185)
Aplicação
Olmesartan has been used as an angiotensin II receptor 1 (AT1) receptor inhibitor to study the effect of angiotensin II type 1 receptor interactions in the regulation of renal afferent arterioles in angiotensin II-dependent hypertension.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Olmesartan is an Angiotensin II Type I receptor blocker. Olmesartan is the active form of the antihypertensive drug olmesartan medoxomil.
Olmesartan possesses anti-inflammatory and anti-oxidative stress properties. It protects neuronal cells against oligomerized amyloid β (Aβ)-induced cellular senescence.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3