Documentos Principais
SML0613
Sigma-Aldrich
Rofecoxib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-3-phenyl-2(5H)-furanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14O4S
Número CAS:
Peso molecular:
314.36
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O4S/c1-22(19,20)14-9-7-12(8-10-14)15-11-21-17(18)16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
chave InChI
RZJQGNCSTQAWON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Rofecoxib has been used in high performance bioaffinity chromatography.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rofecoxib is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with >800-fold COX-2 selectivity in CHO cells expressing human COX-1 and COX-2.
Rofecoxib is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor.
Rofecoxib is derived from furanone and has the ability to cross human placenta. Along with anti-inflammatory action, it possesses analgesic and antipyretic properties. Cytosolic hepatic enzymes are responsible for the metabolism of rofecoxib. It is known to cause oligohydramnios and ductus arteriosus constrictions. Rofecoxib inhibits the action of CYP1A2 (cytochrome P450 family 1 subfamily A member 2). It might be associated with aseptic meningitis. Rofecoxib is known to ameliorate the risk of colorectal adenoma, but might contribute to toxicity.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)