Key Documents
SAB5702236
Sigma-Aldrich
Anti-SATB2 Antibody, clone 3F9E1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SATB2,GLSS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3F9E1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.55 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:100
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:2500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:11000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
HDVGLYPDQEAIHTLSAQLDLPKHTIIKFFQNQRYHVKHHGKLKEHLGSAVDVAEYKDEELLTESEENDSEEGSEEMYKVEAEEENADKSKAAPAEIDQR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SATB2(23314)
Descrição geral
This gene encodes a DNA binding protein that specifically binds nuclear matrix attachment regions. The encoded protein is involved in transcription regulation and chromatin remodeling. Defects in this gene are associated with isolated cleft palate and cognitive disability. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 634-733 of human SATB2 (NP_001165980.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC, IP
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3