MTCV4802
MTC™ Bio Sterile Cryogenic Vials
capacity 2 mL, thread style internal
Sinônimo(s):
cryotube, cryovial
About This Item
Materiais
(self standing star foot)
clear
polypropylene (LN2 grade)
screw cap
esterilidade
sterile
Características
neck thread internal
embalagem
bag of 10 × 50 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio V4802
capacidade
2 mL
diâmetro × A
12.5 mm × 47.5 mm , with cap
Descrição geral
Características e benefícios
- Temperatures as low as -196°C
- Self-standing star foot
- Leakproof silicone O-ring
- Resealable bags of 50 Gamma sterilized
- Free locking rack
- RNase, DNase, pyrogen, & endotoxin free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)