Documentos Principais
M6313
Sigma-Aldrich
Mimetic Green 1 Ligand Affinity Adsorbent
suspension
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Formulário
suspension
Nível de qualidade
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ligand affinity adsorbents are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Ligand affinity adsorbents have been used to describe a simple protocol for the purification of Taq Pol from E. coli lysates as well as for the purification of other DNA polymerases.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)