I3784
IgG3, Kappa from murine myeloma
clone DX, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Mouse IgG3-κ
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
DX, monoclonal
Ensaio
≥95% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
Formulário
buffered aqueous solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
IgG3, κ from murine myeloma specifically recognizes mouse IgG3. Specificity of the mouse IgG3, κ is determined by immunodiffusion and IEP techniques. The purified myeloma preparation is non-reactive with antisera to mouse IgA, IgM, IgD, IgG1, IgG2a and IgG2b.
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)