HUMANNCD8-0002090
Frozen Human Normal CD8+/CD45RA+ Naïve Cytotoxic T Cells
human peripheral blood (CD8+/CD45RA+ Naïve Cytotoxic T Cells)
Sinônimo(s):
CD8+/CD45RA+ Cells, Immune Cells, Naïve Cytotoxic T Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Frozen Human Normal CD8+/CD45RA+ Naïve Cytotoxic T Cells, 5 Million Cells/per vial
fonte biológica
human peripheral blood (CD8+/CD45RA+ Naïve Cytotoxic T Cells)
Nível de qualidade
Formulário
frozen liquid
embalagem
vial of 5 Million cells
fabricante/nome comercial
BioIVT
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
cloudy
temperatura de armazenamento
-140 to -196°C
Descrição geral
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Naive T cells express the highest molecular weight isoform of CD45, CD45 RA. Those which express CD8 are destined to become cytotoxic T cells. Naive Cytotoxic T cells have not yet been exposed to antigens
Human Peripheral Blood CD8+/CD45RA+ Naive Cytotoxic T cells are isolated from peripheral blood mononuclear cells by negative immunomagnetic selection. All peripheral blood is collected from fully consented IRB approved donors.
Embalagem
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)