Documentos Principais
HS2201A
Droplet phlebotomy tray inserts for 13 mm test tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Características
Holds 13 mm Tube Rack,
embalagem
pack of 4 inserts
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS2201A
Descrição geral
Utility Tray Insert A for 13mm test tube rack with eight compartments.
Informações legais
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)