H0788
Monoclonal Anti-acetyl- & phospho-Histone H3 (Ac-Lys9, pSer10) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone APH3-64, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-H3K9acS10p
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
APH3-64, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~17 kDa
reatividade de espécies
Drosophila, bovine, chicken, rat, mouse, human, frog, Caenorhabditis elegans
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using whole cell extract of Jurkat cell line treated with nocodazole
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys9), phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- chromatin immunoprecipitation
- antibody microarray
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)