Documentos Principais
D5294
Sigma-Aldrich
Dilazep dihydrochloride
powder
Sinônimo(s):
ASTA C 4898, Cormelian, N,N′-bis(3-[3,4,5-Trimethoxybenzoyloxy]propyl)homopiperazine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H44N2O10 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
677.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)OCCCN2CCCN(CCCOC(=O)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3)CC2
InChI
1S/C31H44N2O10.2ClH/c1-36-24-18-22(19-25(37-2)28(24)40-5)30(34)42-16-8-12-32-10-7-11-33(15-14-32)13-9-17-43-31(35)23-20-26(38-3)29(41-6)27(21-23)39-4;;/h18-21H,7-17H2,1-6H3;2*1H
chave InChI
VILIWRRWAWKXRW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Dilazep comprises central cyclic diamine and phenyl rings connected via alkyl linkers.
Aplicação
Dilazep dihydrochloride has been used in estrogen receptor (ERα) antagonistic assay. It has also been used as an equilibrative nucleoside transporter inhibitor (ENT 1 and 2) in cancer cell lines.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dilazep is a equilibrative nucleoside transporter 1 (ENTs) inhibitor. It is an antianginal drug and an effective coronary vasodilator. Dilazep elicits anti-albuminuric effects and is an anti-platelet agent. It is a potent adenosine uptake inhibitor and suppresses effects of ischemia.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)