D3938
Anti-DR5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Death Receptor 5, Anti-KILLER, Anti-TRAIL-R2, Anti-TRICK2
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 57 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using human HeLa and K562 cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TNFRSF10B(8795)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade