Documentos Principais
CLS402579
Corning® 120 mm center cap assembly for ProCulture® spinner flasks
with three 3/8" and one 1/4" tube fittings
Sinônimo(s):
Corning cap accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
Cap assembly for small biorecator with various fitting arrangements.
Informações legais
CAB-O-SIL is a registered trademark of Cabot Corp.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)