AV42146
Anti-PPAP2A (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-LLP1a, Anti-LPP1, Anti-PAPα1, Anti-PAP-2a, Anti-PAP2, Anti-PAP2a2, Anti-PAP2alpha2, Anti-Phosphatidic acid phosphatase type 2A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
31 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, bovine, human, dog, guinea pig, horse, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPAP2A(8611)
Descrição geral
The lipid phosphate phosphatase phosphatidic acid phosphatase type 2A/lipid phosphate phosphohydrolase type 1(PPAP2A, LLP1) dephosphorylates exogenous lysophosphatidate (LPA), a lipid mediator that stimulates cell proliferation and growth, and is involved in physiological and pathological processes such as wound healing, platelet activation, angiogenesis and the growth of tumours.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)