63090
Magnesium oxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥97% (calcined substance, KT)
About This Item
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥97% (calcined substance, KT)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.002% total nitrogen (N)
perda
≤2% loss on ignition, 800°C
pf
2852 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤2500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
chave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)