Y0001654
Zidovudine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zidovudine
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
360 °C (lit.)
pf
160-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
chave InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)