PHR1973
Acetaminophen Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standards; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
213 °C/717 mmHg (lit.)
pf
3-6 °C (lit.)
densidade
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)