C2223000
Clemastine fumarate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Clemastine fumarate salt
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clemastine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCCC1CCOC(C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
chave InChI
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)