BP901
Phenobarbital
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6-pyrimidinetrione, 5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid, Luminal
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenobarbital
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17)
chave InChI
DDBREPKUVSBGFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)