Documentos Principais
95379
Supelco
Bismuth nitrate oxide
for spectrophotometric det., Bi, 71-74% Bi basis (KT)
Sinônimo(s):
Bismuth oxynitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuthyl nitrate
About This Item
Fórmula linear:
Bi(O)NO3
Número CAS:
Peso molecular:
286.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio
71-74% Bi basis (KT)
Formulário
powder
qualidade
for spectrophotometric det., Bi
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
chave InChI
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)