46439
Quinoxyfen
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(5,7-Dichloro-4-quinolyl) (4-fluorophenyl) ether
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Oc2ccnc3cc(Cl)cc(Cl)c23)cc1
InChI
1S/C15H8Cl2FNO/c16-9-7-12(17)15-13(8-9)19-6-5-14(15)20-11-3-1-10(18)2-4-11/h1-8H
chave InChI
WRPIRSINYZBGPK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)