Documentos Principais
46022
Sigma-Aldrich
Pentyl acetate
puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
Amyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COO(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Beilstein:
1744753
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
4.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥98.5% (GC)
temperatura de autoignição
680 °F
Impurezas
≤1% isopentyl acetate
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
p.e.
142-149 °C (lit.)
pf
−100 °C (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pentyl acetate is a straight chain ester. It is an odorant and its odor threshold has been evaluated by sensory panel methods. High pressure phase behavior of type I has been reported for its binary mixtures with CO2. Solubility of these solvent mixtures was observed to increase with the rise in temperature at constant pressure.
Aplicação
Banana essence. Used as test odorant in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
Pentyl acetate may be used as odorant to compose the library of odorants to evaluate the responses of olfactory sensory neurons (OSNs) to various odorants (having different structures and odors).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
41 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)