Documentos Principais
31423
Supelco
Dextrana
for GPC, Mw 270,000
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.24
grau
for GPC
Nível de qualidade
peso molecular
Mn ~165,000
Mp ~195,000
Mw ~270,000
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.64
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, with a linear backbone of α-linked D-glucopyranosyl repeating units. Dextrans are found as bacterial extracellular polysaccharides. They are synthesized from sucrose by Leuconostoc mesenteroides and Lactobacillus brevis. Bacteria employ dextran in biofilm formation or as a protective coating to evade host phagocytes in the case of pathogenic bacteria.
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 270,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
Aplicação
O uso de dextranas como braços espaçadores longos e hidrofílicos melhora o desempenho das proteínas imobilizadas que agem sobre macromoléculas.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)