24-5610
Potassium sulfate
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1