Documentos Principais
23-0130
Sigma-Aldrich
1-Octanol
SAJ first grade, ≥75.0%
Sinônimo(s):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Beilstein:
1697461
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
grau:
SAJ first grade
Ensaio:
≥75.0%
técnica(s):
HPLC: suitable
p.e.:
196 °C (lit.)
pressão de vapor:
0.14 mmHg ( 25 °C)
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.14 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥75.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
523 °F
Lim. expl.
8 % (lit.)
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Blocks T-type Ca2+ channels
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
81 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)