03-0360
Barium hydroxide octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges