Documentos Principais
SLCR013
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofóbico Millex
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-LCR, Filtro de seringa de PTFE de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane (hydrophilic)
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume≤ 25 μL (after air purge)
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
Altura
21.1 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.65 cm2
volume
10 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: LCR
SLCRX13NL substitui SLCR013NL
SLCRX13NK substitui SLCR013NK
Código de Filtro: LCR
Embalagem
Não estéril
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
forma física
Identificação por cor: Entrada natural/saída natural
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany