MABS496
Anticorpo antirreceptor de mineralocorticoide, clone 6G1
clone 6G1, from mouse
Sinônimo(s):
MR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 2, Mineralocorticoid Receptor
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nr3C2(110784)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Um lote representativo detectou o Receptor Mineralocorticoide em células renais de camundongo (Shibata, S., et al. (2013). Metabolismo celular. 18:660-671).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou o Receptor Mineralocorticoide em lisado de tecido hipocampal de rato (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2006). Endocrinologia. 147(3):1343-1348).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou o Receptor Mineralocorticoide (MR) endógeno em rim de camundongo e MR humano expresso exogenamente em células COS-7 transfectadas (Shibata, S., et al. (2013) Cell Metab. 18(5):660-671).
Qualidade
Análise de Western blot: Uma diluição de 1:1.000 desse anticorpo detectou o receptor mineralocorticoide em 10 µg de lisado de células M1MR.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1