MABN630
Anti-SDHA Antibody, clone 7H11.2
clone 7H11.2, from mouse
Sinônimo(s):
Flavoprotein subunit of complex II, Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7H11.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SDHA(6389)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected SDHA in human cerebral cortex and human cardiac myocytes tissues.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL diultion of this antibody detected SDHA in 10 µg of Human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1