Documentos Principais
MAB3414
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone 4.1.18
clone 4.1.18, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4.1.18, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT8(3856)
Especificidade
The antibody reacts with human cytokeratin 8. There is no cross reactivity with human cytokeratin No. 7, 17, 18, or 19. Anti-cytokeratin No. 8 decorates single epithelia in stomach, colon, and small intestine, gall bladder, liver (bile ducts and hepatocytes) as well as pancreatic ducts and mammary gland ducts.
Imunogênio
Cytoskeletal preparation of MCF-7 cells.
Aplicação
This Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone 4.1.18 is validated for use in WB, IC, IH, IH(P) for the detection of Cytokeratin 8.
Western blot Immunocytochemistry Immunohistochemistry: Frozen sections, acetone fixed (5-10 μg/mL)
Paraffin sections, after trypsin treatment (5-20 μg/mL)
Optimal-working dilutions must be determined by end user.
Ligação
Replaces: 04-588
forma física
Format: Purified
Lyophilized from 0.02 M Phosphate buffer, 0.25 M NaCl, pH 7.6 with 0.1% sodium azide.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2