MAB2115
Anti-Cell Surface Antigen of Human Nucleated Erythroid Cells Antibody, clone HAE9
clone HAE9, Chemicon®, from mouse
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HAE9, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgMκ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow cytometry: 10μg/mL concentration; (1:100); per 10(e6) cells, 100μL sample volume.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2