KVGLG10TT1
Cápsula Durapore® 0,22 µm. Opticap® XL
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinônimo(s):
Opticap Gamma Compatible XL10 Durapore 0.22 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Materiais
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Opticap® XL 10
Características
gamma compatible
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
≤14 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
33.5 cm (13.2 in.)
Largura
4.2 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
10.7 cm (4.2 in.)
área de filtração
0.73 m2
diâm. conexão de entrada
1.5 in.
diam. conexão de saída
1.5 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤25 mg/capsule
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
conector
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrição geral
Embalagem
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Ligação
Nota de preparo
3 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C; capaz de exposição gama de 45 quilogray (4,5 Megarad); não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.