JE-1L-BK
Anti-B (clone ES-4), FFMU
Anti-B from the clone ES-4, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
ES-4, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pack of 1 L
concentração
6-17 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
5.5-6.5
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Padrão, concentrado, sobrenadante de cultura celular que foi diafiltrado com solução salina tamponada com fosfato.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-B ou Anti-A+B.
ES-4 apresenta reações fortes com todas as hemácias que exibem formas regulares do antígeno B. Em comum com o anti-B policlonal encontrado no plasma humano do grupo A, este anticorpo aglutina hemácias A1 que apresentam o fenômeno de “B adquirido”. A aplicação principal desta unidade de unidade funcional de massa filtrante (FFMU) é como constituinte de um reagente Anti-A+B misto. JG (clone ES-15) é um excelente parceiro para mistura com esse propósito.
Contém 0,1% (p/v) de Azida Sódica; Vida útil: 24 meses a partir da data de filtração.
Licenciado pela FDA dos EUA sob um acordo de fabricação compartilhada.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-B ou Anti-A+B.
ES-4 apresenta reações fortes com todas as hemácias que exibem formas regulares do antígeno B. Em comum com o anti-B policlonal encontrado no plasma humano do grupo A, este anticorpo aglutina hemácias A1 que apresentam o fenômeno de “B adquirido”. A aplicação principal desta unidade de unidade funcional de massa filtrante (FFMU) é como constituinte de um reagente Anti-A+B misto. JG (clone ES-15) é um excelente parceiro para mistura com esse propósito.
Contém 0,1% (p/v) de Azida Sódica; Vida útil: 24 meses a partir da data de filtração.
Licenciado pela FDA dos EUA sob um acordo de fabricação compartilhada.
Aplicação
Anticorpo intermediário para uso posterior na fabricação.
Produção de um produto ou dispositivo de tipagem sanguínea in vitro.
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Reagente parcialmente processado para fabricação posterior apenas de produtos não injetáveis. A ausência de todos os antígenos virais não foi determinada. Nenhum padrão de potência dos EUA. Não use se estiver turvo. Contém 0,1%<nbsp/>(p/v) de azida sódica.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1